711551
2-Amino-4,6-dichlor-1,3,5-triazin
≥96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96%
Form
powder
SMILES String
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
InChIKey
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable