Wichtige Dokumente
69868
Magnesium-monoperoxyphthalat Hexahydrat
technical, ~80% (RT)
Synonym(e):
Magnesium-bis-(monoperoxyphthalat) Hexahydrat, MMPP
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
~80% (RT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
93 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroperoxide
SMILES String
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?