Merck
213462
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid
Sodium borohydride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Natriumboranat
Größe auswählen
25 G
CHF 66.40
100 G
CHF 143.00
500 G
CHF 408.00
CHF 66.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 66.40
100 G
CHF 143.00
500 G
CHF 408.00
About This Item
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 66.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumborhydrid, auch bekannt als Natriumtetrahydridoborat, ist ein hochbasisches Borhydrid, das häufig als Reduktionsmittel verwendet wird. Es reagiert sehr langsam mit Wasser und wirkt als Katalysator und Stabilisator. [1] [2]
Anwendung
Natriumborhydrid kann als Reduktionsmittel für die
  • Synthese von Cobalt (II, III)-oxid (Co3O4) aus Cobaltchlorid (CoCl2) im Rahmen eines Co-Reduktionsprozesses verwendet werden. [3]
  • Lösemittelfreie Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu Alkoholen in Gegenwart von fester Säure als Aktivator.
  • Reduktive Aminierung von Carbonylverbindungen zu sekundären Aminen in Gegenwart von Schwefelsäure auf einem Kieselgel-Träger als Katalysator.
  • Raney-Nickel-katalysierte Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen zu aromatischen Aminen.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sodium borohydride versus ammonia borane, in hydrogen storage and direct fuel cell applications
Umit DB,et al.
Energy & Environmental Science, 2, 627-637 (2009)
Dinesh Bhalothia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-25)
Herein, ternary metallic nanocatalysts (NCs) consisting of Au clusters decorated with a Pt shell and a Ni oxide core underneath (called NPA) on carbon nanotube (CNT) support were synthesized by combining adsorption, precipitation, and chemical reduction methods. By a retrospective
Magnetic Co 3 O 4/reduced graphene oxide nanocomposite as a superior heterogeneous catalyst for one-pot oxidative esterification of aldehydes to methyl esters
Vineeta P,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 88567-88573 (2015)
Kinetics of Ru-catalyzed sodium borohydride hydrolysis
JS Z,et al.
Journal of Power Sources, 164, 772-781 (2007)
Basavaiah, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64, 1197-1197 (1999)
Artikel
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Leiden, the netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 17
    5 out of 5 stars.
    Perfect
    Delivered quickly, product works excellent. Would order again.