Merck
547948
Sigma-Aldrich
αα,α,α-Trifluortoluol
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Benzotrifluorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.11
Beilstein:
1906908
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.04 (vs air)
Dampfdruck
38.83 mmHg
Assay
≥99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−29 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
αα,α,α-Trifluortoluol (TFT) ist ein potenzielles Ersatzlösungsmittel für Reaktionen, die in Dichlormethan und ähnlichen Lösungsmitteln durchgeführt werden. Es ist auch in fluorhaltigen Synthesen als organisches/fluorhaltiges Hybridlösungsmittel anwendbar.[1] TFT durchläuft eine Fotocycloaddition mit Cyclopenten, um Cyano-substituierte Tetracyclo[6.3.0.02,11.03,7]undec-9-ene zu bilden.[2] Die Kernspinresonanzspektraldaten von TFT wurden beschrieben.[3] Die biomolekularen Geschwindigkeitskonstanten der Reaktionen der wässrigen Phase von Sulfat- und Phosphatradikalen mit TFT wurden durch herkömmliche Flash-Fotolyse bestimmt.[4]
Anwendung
αα,α,α-Trifluortoluol kann als interner Standard für die spektroskopische Bestimmung der kupferkatalysierten Trifluormethylierung von Alkenen durch 19F-NMR eingesetzt werden.[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols.
Liu X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(27), 7100-7104 (2013)
The meta photocycloaddition of benzonitrile and a,a,a-trifluorotoluene to cyclopentene.
Osselton EM and Cornelisse J.
Tetrahedron Letters, 26(4), 527-530 (1985)
Nuclear magnetic resonance spectral parameters of α,α,α-trifluorotoluene.
Kostelnik RJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(18), 3313-3318 (1969)
Reaction of sulfate and phosphate radicals with α,α,α-trifluorotoluene.
Rosso JA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 205-210 (1999)
α,α,α-Trifluorotoluene.
Ogawa A and Tsuchii K. <BR/>
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf