Wichtige Dokumente
544574
Cobaltnaphthenat
6%
Empfohlene Produkte
Konzentration
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
Brechungsindex
n20/D 1.4620
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Co+2].[O-]C(=O)CCC2CC(CC2)CC.[O-]C(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChIKey
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system, Gastrointestinal tract
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - Tag closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - Tag closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?