Merck
273031
Sigma-Aldrich
3-Chlorperbenzoesäure
≤77%
Synonym(e):
meta-Chlorperbenzoesäure, MCPBA
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
Beilstein:
608317
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≤77%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
InChIKey
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Chlorperbenzoesäure ist ein starkes Oxidationsmittel, das hauptsächlich für die Epoxidierung von Alkensäuren sowie bei der Baeyer-Villiger-Oxidierung von Ketonen zu Estern verwendet wird.
Anwendung
3-Chlorperbenzoesäure wird verwendet bei der Oxidierung von N-p-Tolylsulfinyl-(E)-1-Phenylethylideneimin zu N-p-Tolylsulfonyl (E)-1-Phenylethylideneimin unter Verwendung von Dichlormethan als Lösungsmittel. Sie wird zudem bei der Herstellung von Mono- und Di-Expoxid-funktionalisierten, Poly(3-Hydroxybutyrat)-basierten, reaktiven Polymeren verwendet. MCPBA ist zudem ein effektives Oxidationsmittel für die Umwandlung von α-Amid-substituierten Polyestern in deren entsprechende Polysulfone mit regelbaren thermischen Eigenschaften.
Effektives Oxidationsmittel für die Epoxidierung von Di-, Tri- und Tetra-substituierten Olefinen.
Sonstige Hinweise
Restbestand 3-Chlorperbenzoesäure und Wasser
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lorenzo Gualandi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(7), 3558-3563 (2018-09-20)
The synthesis of novel dibenzo-24-crown ether substituted nitroxides and their use as spin probes for the detection of cation guests by EPR are reported. Formation of a host-guest complex between the proposed spin probes and several cations, both organic and
Reactive mono-and di-epoxy-functionalized poly (3-hydroxybutyrate) s. Synthesis and characterization.
Michalak M
Polymer Degradation and Stability, 97(10), 1861-1870 (2012)
Preparation of N?p?Tolylsulfonyl?(E)?1?Phenylethylideneimine.
Ruano J
Organic Syntheses, 129-138 (2007)
Rearrangements of organic peroxides and related processes.
Yaremenko I
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12, 1647-1647 (2016)
Passerini addition polymerization of an AB-type monomer?a convenient route to versatile polyesters.
Sehlinger A
European Polymer Journal, 50, 150-157 (2014)
Artikel
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.