Merck
579726
Sigma-Aldrich
Grubbs-Katalysator® M102
Umicore, 97%
Synonym(e):
Benzylidenbis(tricyclohexylphosphin)dichlororuthenium, Bis(tricyclohexylphosphin)benzylidenruthenium(IV)-dichlorid, Dichloro(benzyliden)bis(tricyclohexylphosphin)ruthenium(II), Grubbs-Katalysator® M1a (C823), Grubbs-Katalysator® der ersten Generation
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H72Cl2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp (Schmelzpunkt)
153 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Ph].P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3.P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6.Cl.Cl.[Ru]
Anwendung
Erster Metathese-Katalysator, der oft in organischen Synthesen verwendet wird. Nützlich bei der acyclischen Dienmetathese-(ADMET)-Polymerisation, der Ringöffnungsmetathese-Polymerisation (ROMP) von gespannten zyklischen Olefinen, der Ringöffnungsmetathese (ROM), der Olefin-Kreuzmetathese (CM) und der Ringschlussmetathese (RCM) von terminalen Olefinen unter einer Vielzahl von Reaktionsbedingungen.
Erfahren Sie mehr über unsere Metathese-Katalysatoren
Rechtliche Hinweise
Produkt von Umicore
Zusätzliche Informationen finden Sie unter http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brummer, O.; Ruckert, a.; Blechert, S.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 3, 441-441 (1997)
Michaut, M.; Parrain, J.-L.; Santelli, M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2567-2567 (1998)
Thomas A. Kirkland et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7310-7318 (2001-10-24)
Ruthenium alkylidene 1 and molybdenum alkylidene 2 have been utilized in the ring-closing metathesis (RCM) of dienes containing gem-disubstituted olefins to yield tri- and tetrasubstituted cyclic olefins. Dienes with sterically demanding and/or electron-withdrawing substituents such as Ph, CO(2)Me, and (t)()Bu
Charvet, R.: Novak, B. M.
Macromolecules, 34, 7680-7680 (2001)
Brzezinska, K.; Wolfe, P. S.
Macromolecular Chemistry and Physics, 197, 2065-2065 (1996)
Artikel
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf