Merck
569755
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs-Katalysator® M720
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Umicore, 97%
Synonym(e):
Hoveyda-Grubbs-Katalysator® 2. Generation, Hoveyda-Grubbs-Katalysator® M72 (C627), (1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden)-dichloro-(o-isopropoxy-phenylmethylen)-ruthenium, Dichlor[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden](2-isopropoxyphenylmethylen)ruthenium(II), Grubbs-Katalysator® C627
Größe auswählen
100 MG
CHF 45.00
500 MG
CHF 77.00
2 G
CHF 238.00
10 G
CHF 553.00
25 G
CHF 1’150.00
CHF 45.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 45.00
500 MG
CHF 77.00
2 G
CHF 238.00
10 G
CHF 553.00
25 G
CHF 1’150.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38Cl2N2ORu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
626.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 45.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp (Schmelzpunkt)
216-220 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(C)cc(C)cc3C)c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
ZRPFJAPZDXQHSM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Es handelt sich um eine phosphinfreie Version des Grubbs-Katalysators der zweiten Generation mit vergleichbarer Reaktivität, die aber leichter bei niedrigeren Temperaturen initiiert. Wirksam bei der Metathese von Substraten mit einem Elektronendefizit, einschließlich fluorierter Olefine. Nachweisliche Eignung für großvolumige pharmazeutische Anwendungen
Kann verwendet werden als Katalysator für die Olefin-Kreuzmetathese mit fluorierten Olefinen (CM),[1] die Ringschlussmetathese (RCM),[2] die Ringöffnungsmetathese (ROM)[3] sowie für Sequenzen von Metathesereaktionen mit nachfolgender Dihydroxylierung der neu gebildeten Doppelbindung.[4]
Erfahren Sie mehr über unsere Metathese-Katalysatoren.
Rechtliche Hinweise
US Patent No. 6,921,735 and foreign equivalents apply. Sale of this product conveys to the buyer a limited-use research license. For full details of this license please see sigma-aldrich.com/materialicense. For questions, please contact us at [email protected] or Materia at [email protected].
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of the HCV protease inhibitor Vaniprevir (MK-7009) using ring-closing metathesis strategy.
Kong J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 3820-3828 (2012)
Structure activity relationships of 5-, 6-, and 7-methyl-substituted azepan-3-one cathepsin K inhibitors.
Yamashita DS, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(5), 1597-1612 (2006)
Kevin M Kuhn et al.
Organic letters, 12(5), 984-987 (2010-02-10)
A series of ruthenium catalysts have been screened under ring-closing metathesis (RCM) conditions to produce five-, six-, and seven-membered carbamate-protected cyclic amines. Many of these catalysts demonstrated excellent RCM activity and yields with as low as 500 ppm catalyst loadings.
Vougioukalakis, G. C.; Grubbs, R. H.
Chemical Reviews, 1746-1746 (2010)
Schuster, M.; Blechert, S.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2036-2036 (1997)
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews