Rutheniumkatalysatoren
Selektive oxidative Umwandlungen verschiedener funktioneller Gruppen mit umweltfreundlichen und leicht zugänglichen Oxidationsmitteln lassen sich mit Hilfe eines geeigneten Rutheniumkatalysators leicht erreichen. Die Rutheniumkatalyse kann in der synthetischen Chemie ein sehr leistungsfähiges Werkzeug für die selektive Katalyse oxidativer Umwandlungen sein, wie z. B. die asymmetrische Epoxidierung von Alkenen, die Erzeugung von Dioxygenspezies, die Dihydroxylierung von Olefinen und die oxidative Dehydrierung von Alkoholen.
Rutheniumkatalysatoren werden ebenfalls häufig für Metathesereaktionen eingesetzt, wobei Grubbs-Katalysatoren die bekanntesten Katalysatoren im Bereich der Olefinmetathese sind. Die große Beliebtheit der Grubbs-Katalysatoren erklärt sich durch ihre hohe Toleranz gegenüber verschiedenen funktionellen Gruppen und ihre hohe Stabilität an der Luft und in einer Vielzahl von Lösungsmitteln.