Merck
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
Größe auswählen
50 ML
CHF 270.00
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 270.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 270.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)