Merck
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
Größe auswählen
50 ML
CHF 252.00
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 252.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines.[1] It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.[2]
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)