Merck
499331
Sigma-Aldrich
Phenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 348.00
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 348.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.HI.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NTIQTKXSDRUAOC-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)