363057
6-O-Methylguanin
97%
Synonym(e):
2-Amino-6-methoxypurin, 6-Methoxyguanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChIKey
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable