Merck
67074
Sigma-Aldrich
9-Methyl-guanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-hydroxy-9-methyl-purin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
Beilstein:
174008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Verunreinigungen
≤1% guanine
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChIKey
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)