Fortfahren mit
M0627
7-Methylguanosin
≥90%, synthetic, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 59.20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 117.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 235.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3713683
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
CHF 59.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
7-Methylguanosin, ≥90%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c3nc(N)nc([O-])c13
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OGHAROSJZRTIOK-KQYNXXCUSA-N
General description
7-Methylguanosine structure is also referred to as a cap. It is located on the 5′ end of the cytoplasmic mRNA.
Application
7-Methylguanosine has been used in the removal of residual phosphates from pre rigor solution, phosphate mop system and phosphorous standard solution.
Biochem/physiol Actions
7-Methylguanosine is involved in the processing of a cap-dependent translational process of mRNA. It is also involved in protecting the mRNA from degradation due to ribonucleases and mediate nuclear export. 7-Methylguanosine also permits the recruitment of ribosome.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5883M6133A3401
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90%
assay
≥92.5%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)