Merck
B81255
Sigma-Aldrich
N-Bromsuccinimid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
NBS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.98
Beilstein:
113916
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
N-Bromsuccinimid, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
175-180 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChIKey
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Bromsuccinimid (NBS) ist eine organische Verbindung, die verbreitet als Bromierungsmittel in der organischen Synthese eingesetzt wird. Es ist eine praktische Quelle von Bromidradikalen. Es wird bei der Radikalbromierung von allylischen und benzylischen Positionen eingesetzt. Darüber hinaus wird NBS auch als Reagens in der elektrophilen Addition und elektrophilen Substitution in der organischen Chemie eingesetzt.
Anwendung
N-Bromsuccinimid kann als Reagens für Folgendes verwendet werden:      
  • Wohl-Ziegler-Reaktion (Bromierung an allylischen Positionen durch einen Radikalweg).      
  • Synthese von Benzilen und aliphatischen 1,2-Diketonen aus Hydrobenzoinen und 1,2-Diolen in Gegenwart von CCl4 als Lösungsmittel.      
  • Herstellung von tricyclischen Azepino[4,5-b]indolen aus Indol-β-enaminoestern oder β-Enaminonen mittels Pictet-Spengler-Cyclisierung.
  • Synthese von Acylsilanen mittels oxidativer Hydrolyse von 2-Silyl-1,3-dithianen.
Vielseitiges Bromierungsmittel. Für die Oxidation von Tryptophan, auch wenn Tyrosin-, Histidin- und Methioninrückstände zu einem geringeren Grad oxidieren können. Wird auch für die Modifizierung von ribosomalen Sulfhydrylgruppen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
NBS ist ein einfacher und sicherer zu handhabendes Bromierungsmittel als Brom.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 347-347 (1990)
Laura Vallejo-Torres et al.
Pediatrics, 136(2), e424-e432 (2015-07-15)
There are conflicting views as to whether testing for biotinidase deficiency (BD) ought to be incorporated into universal newborn screening (NBS) programs. The aim of this study was to evaluate the cost-effectiveness of adding BD to the panel of conditions
Rune Dietz et al.
Environmental research, 140, 45-55 (2015-04-01)
Polar bears (Ursus maritimus) consume large quantities of seal blubber and other high trophic marine mammals and consequently have some of the highest tissue concentrations of organohalogen contaminants (OHCs) among Arctic biota. In the present paper we carried out a
Laurence S Freedman et al.
American journal of epidemiology, 181(7), 473-487 (2015-03-20)
We pooled data from 5 large validation studies (1999-2009) of dietary self-report instruments that used recovery biomarkers as referents, to assess food frequency questionnaires (FFQs) and 24-hour recalls (24HRs). Here we report on total potassium and sodium intakes, their densities
Silvio Neumann et al.
Polymers, 11(8) (2019-07-31)
The synthesis of polymers of intrinsic microporosity (PIM) modified with azide groups, the cross linkage by nitrene reaction and their performance as gas separation membranes are reported. The azide modification of the spirobisindane units in the polymer backbone was done
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf