15270
Biuret
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Synonym(e):
Alophansäureamid, Carbamoyl-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
InChIKey
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable