335657
Magnesiummethoxid -Lösung
6-10 wt. % in methanol
Synonym(e):
Magnesium dimethanolate, Magnesium dimethoxide, Magnesium methanolate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Zusammensetzung
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: magnesium
Konzentration
6-10 wt. % in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.3381
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES String
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChIKey
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7.77 °C - closed cup