Merck
129577
Sigma-Aldrich
Magnesiumacetylacetonat Dihydrat
98%
Synonym(e):
Magnesium-2,4-pentandionat Dihydrat, Mg(acac)2
Größe auswählen
25 G
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 116.00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCHC(O)CH3]2Mg · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: magnesium
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
InChIKey
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.