Merck
189901
Sigma-Aldrich
Methylmagnesiumchlorid -Lösung
3.0 M in THF
Synonym(e):
Chloromethylmagnesium, Methyl magnesium chloride, Methylmagnesiumchloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Selbstzündungstemp.
609 °F
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
3.0 M in THF
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Methylmagnesiumchloridlösung (3 M in THF) wird mit von Dialdosen abgeleiteten Nitronen einer 1,3-Addition unterzogen, um N-Benzylhydroxylamine zu bilden. Die reduktive Spaltung der N-O-Bindung dieser N-Benzylhydroxylamine führt zu N-Benzylamino-Zuckern, die Schlüsselbestandteile bioaktiver Verbindungen sind. Sie kann zur Bildung der entsprechenden sekundären Alkohole auch mit Aldehyden des Garner-Typs reagieren.
Verpackung
Die 25-mL-Sure-Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new route to aminosugars from sugar nitrones: synthesis of 6-deoxynojirimycin.
Dhavale DD
Tetrahedron Asymmetry, 8(9), 1475-1486 (1997)
Artikel
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.