Wichtige Dokumente
404950
Titan(IV)-methoxid
95%
Synonym(e):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
solid
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<5% methanol
mp (Schmelzpunkt)
200-210 °C (lit.)
SMILES String
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChIKey
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.