Merck
225584
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Bromoethenylmagnesium, Bromovinylmagnesium
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHMgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.25
Beilstein:
3535841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.BrH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vinylmagnesiumbromid-Lösung (1 M in THF) kann durch die Konjugatzugabe von Chromonen in Gegenwart einer Lewis-Säure bei der Synthese von 2-Vinylchroman-4-onen verwendet werden.
Darüber hinaus kann es für folgende Transformationen verwendet werden:
  • (S)-3-(benzyloxy)-4-oxo-butansäure-methylester zu Methyl-(3S,4S)-4-hydroxy-3-(phenylmethoxy)hex-5-enoat.
  • (R)-1-Azido-5,6-epoxyhexan zu (S)-1-(4-azidobutyl)-2-propen-1-ol.
  • 2,3-O-Isopropyliden-D-ribose zu1-[(4R,5S)-5-((1S)-1-hydroxyallyl)-2,2-dimethyl[1,3]dioxolan-4-yl]ethan-1,2-diol.
  • (4S,5S)-2,2-Dimethyl-5-vinyl[1,3]dioxolan-4-carbaldehyd zu (1R,4R,5S)- und (1S,4R,5S)-1-(2,2-dimethyl-5-vinyl[1,3]dioxolan-4-yl)prop-2-en-1-ol.
  • Ethyllevulinat zu ?-methyl-?-vinylbutyrolacton.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagertemperaturen unter 25 °C können zu einer Kristallisierung führen. Zum erneuten Lösen behutsam aufwärmen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A useful new enantiomerically pure synthon from malic acid: chelation controlled activation as a route to regioselectivity.
Keck G E
The Journal of Organic Chemistry, 56(1), 417-420 (1991)
A new asymmetric entry to 2-substituted piperidines. A concise synthesis of (+)-coniine,(?)-pelletierine,(+)-?-coniceine, and (+)-epidihydropinidine.
Takahata H
Tetrahedron Asymmetry, 7(10), 3047-3054 (1996)
Synthesis and structure?activity relationships of 2-vinylchroman-4-ones as potent antibiotic agents.
Albrecht U
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(5), 1531-1536 (2005)
Improved and alternative synthesis of D-and L-cyclopentenone derivatives, the versatile intermediates for the synthesis of carbocyclic nucleosides.
Moon H R
Tetrahedron Asymmetry, 13(11), 1189-1193 (2002)
A new endogenous natriuretic factor: LLU-alpha.
Wechter W J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 93(12), 6002-6007 (1996)