Merck
329673
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure
98%
Synonym(e):
1,3-Benzodioxol-5-ylessigsäure, Homopiperonylsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 153.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
177739
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChIKey
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid (Homopiperonylic acid) is a 1, 3-benzodioxole derivative and its standard molar energy of combustion in oxygen was evaluated.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Agostinha R Matos et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(6), 908-914 (2004-03-10)
The standard (p(o)= 0.1 MPa) molar energies of combustion in oxygen, at T= 298.15 K, of four 1,3-benzodioxole derivatives (sesamol, piperonyl alcohol, piperonylic acid and homopiperonylic acid) were measured by static bomb calorimetry. The values of the standard molar enthalpies