Merck
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylendioxyphenyl)propionsäure
97%
Synonym(e):
1,3-Benzodioxol-5-propionsäure, 3,4-(Methylendioxy)-hydrozimtsäure, 3,4-Methylendioxydihydrozimtsäure
About This Item
Lineare Formel:
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
InChIKey
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)