Fortfahren mit
S9652
Safrol
≥97%
Synonym(e):
4-Allyl-1,2-methylendioxy-benzol, 5-Allyl-1,3-benzodioxol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-345-4
Beilstein/REAXYS Number:
136380
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
Quality Segment
assay
≥97%
color
yellow
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Safrole is used as a counter irritant and for treating parasitic infections.
Application
Safrole has been used to investigate the role of aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1) in conferring cisplatin resistance to head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).
Biochem/physiol Actions
Safrole is one of the vital food‐borne phytotoxins. It is present in various natural products such as spices including anise, basil, nutmeg and pepper. It exhibits cytotoxic effect in human tongue squamous carcinoma SCC‐4 cells by promoting apoptosis via mitochondria‐ and caspase‐dependent signal pathways.
Safrol ist eine natürlich vorkommende, genotoxische Verbindung, die in Sassafraswurzel und Betel (Areca)-Pfriem gefunden wird. Es ist ein Hepatocarcinogen und Safrol-DNA-Addukte wurden auch beim Mundkrebs von Betelnuss Konsumenten beobachtet. Die Metaboliten von Safrol bilden Addukte mit der DNA und lösen chromasomale Aberrationen und Schwesterchromatidaustausch aus.
Other Notes
Hauptbestandteil von Sassafrasöl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
594423739383179000
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
yellow
color
-
color
-
color
-
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5000 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safrol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf