Wichtige Dokumente
159166
1,3-Benzodioxol
99%
Synonym(e):
1,2-Methylendioxy-benzol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
12 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
InChIKey
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?