Wichtige Dokumente
346799
6-Amino-1-methyluracil
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
SMILES String
CN1C(N)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
InChIKey
GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?