Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 34.80 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 97.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-561-5
Beilstein/REAXYS Number:
127405
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay 97% |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 62-65 °C (lit.) | mp 35-39 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?