Wichtige Dokumente
324175
Lithium-2-thienylcyanocuprat -Lösung
0.25 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
0.25 M in THF
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
InChIKey
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.