Merck
637106
Sigma-Aldrich
Eisen(II,III)-oxid
nanopowder, 50-100 nm particle size (SEM), 97% trace metals basis
Synonym(e):
Ferrosoferric oxide, Iron oxide black, Magnetite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97% trace metals basis
Form
nanopowder
spherical
Oberflächenbereich
6-8 m2/g , estimated
Partikelgröße
50-100 nm (SEM)
mp (Schmelzpunkt)
1538 °C (lit.)
Dichte
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.84 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChIKey
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eisen(II,III)-oxid-Nanopulver ist ein feines Pulver aus Eisenoxidpartikeln mit einer Größe im Bereich von 50–100 nm. Es ist auch als Trieisentetraoxid bekannt. Eisen(II,III)-oxid ist ein rotbraunes, magnetisches Material, das stabil und chemisch inert ist. Es wird verbreitet als Pigment in Farben, Beschichtungen und Keramik verwendet, eignet sich aber auch als Katalysator in vielen chemischen Reaktionen. In Nanopulverform weist dieses Eisen(II,III)-oxid eine große Oberfläche auf, was es zu einem wirksamen Katalysator macht.
Anwendung
Eisen(II,III)oxid (Fe3O4) eignet sich als heterogener Katalysator für die Fenton-artige Oxidation von Rhodamin B. Es kann auch als Anodenmaterial für die Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden. Fe3O4 kann auch bei der Katalyse der Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR) in der Anionenaustausch-Membran-Brennstoffzelle verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
XRD-Bild ist nur repräsentativ und nicht chargenspezifisch.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fenton-like oxidation of Rhodamine B in the presence of two types of iron (II, III) oxide
Xue X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 166(1), 407-414 (2009)
Longitudinal 3He and proton imaging of magnetite biodistribution in a rat model of instilled nanoparticles.
Al Faraj A, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 59(6), 1298-1303 (2008)
Cobalt-iron (II, III) oxide hybrid catalysis with enhanced catalytic activities for oxygen reduction in anion exchange membrane fuel cell
Wang C, et al.
Journal of Power Sources, 277(1), 147-154 (2015)
Enhanced electrochemical performance of template-free carbon-coated iron (II, III) oxide hollow nanofibers as anode material for lithium-ion batteries
Im ME, et al.
Journal of Power Sources, 284(1), 392-399 (2015)
A conceptually new type of bio-hybrid scaffold for bone regeneration.
Tampieri A, et al.
Nanotechnology, 22(1) (2011)
Artikel
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Alle anzeigen