Wichtige Dokumente
29347
N-Cyclohexylanilin
≥98.0% (GC/NT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC/NT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.560
Dichte
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
InChIKey
TXTHKGMZDDTZFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)