Merck
316393
Sigma-Aldrich
Natriumtriacetoxyborhydrid
97%
Synonym(e):
STAB
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)3BHNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.94
Beilstein:
4047608
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumtriacetoxyborhydrid (NaBH(OAC)3) ist aufgrund seiner großen Bandbreite, Milde und Selektivität besonders wirksam bei Reduktionsaminationen. Aufgrund der geringeren Toxizität der gebildeten Nebenprodukte und der besseren Ausbeute und Reproduzierbarkeit während der Synthese wird es bei vielen Anwendungen Natrium-Cyanoborhydrid (NaBH3CN) vorgezogen.
Anwendung
Natriumtriacetoxyborhydrid bzw. [NaBH(OAc)3] kann wie folgt als Reagenz verwendet werden:
  • für die reduktive Aminierung von Ketonen und Aldehyden.
  • zur Herstellung von N-benzyl-γ-Valerolactam durch Reaktion mit 4-Oxopentanoat-Methyl und Benzylamin über reduktive Aminierung/Lactamisierung.
  • zur Reduktion von Iminen und Enaminen zu den entsprechenden Aminen.
  • zur Reduktion von Chinolinen und Isochinolinen zu den entsprechenden Tetrahydroderivaten.
  • bei der Hydroborierung von Alkenen.
  • zur Synthese von Nitroxid-Biradikalen zur Bildung der Verbindung von Terminalgruppen mit hoher Relaxivität mit Dendrimeren.
Anwendungen von Natriumtriacetoxyborhydrid
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Methods of enhancement of reactivity and selectivity of sodium borohydride for applications in organic synthesis
Periasamy M and Thirumalaikumar M
Journal of Organometallic Chemistry, 609(1-2), 137-151 (2000)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
Synlett, 537-537 (1990)
Ethan M McBride et al.
Forensic science international, 288, 278-282 (2018-05-23)
Impurity profiling has been used as a useful tool for analyzing nearly every drug class currently known on the illicit market. Impurities present within seized samples have the potential to determine source of origin, route of synthesis used, as well
Artikel
Sodium triacetoxyborohydride