79432
Phosphazenbase P1-t-Bu-tris(tetramethylen)
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphoran, BTPP, BTTP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
InChIKey
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.