If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
413054
Eisen
granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Ferrum, Iron metal
Qualitätsniveau
Assay
>99.99% trace metals basis
Form
granular
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Partikelgröße
10-40 mesh
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fortschritt und Perspektiven von eisenbasierten Elektrodenmaterialien für Alkalimetallionen-Batterien: eine kritische Überprüfung: In dieser Übersichtsarbeit werden die jüngsten Fortschritte und zukünftigen Aussichten von eisenbasierten Elektrodenmaterialien in Alkalimetallionen-Batterien untersucht. Dabei wird das Potenzial für eine hohe Energiedichte und nachhaltige Energiespeicherlösungen hervorgehoben (Li et al., 2024).
- Elektroden auf Eisenbasis erfüllen die Anforderungen für wasserbasierte Herstellung, fluorfreie Elektrolyte und Bindemittel: : Diese Studie untersucht die Verwendung von wasserbasierten Herstellungsmethoden und fluorfreien Elektrolyten bei der Entwicklung von eisenbasierten Elektroden und schlägt einen nachhaltigeren Ansatz für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien vor (Valvo et al., 2017).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf