Merck
398241
Sigma-Aldrich
Cyclohexanon
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
pimelic ketone
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
385735
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
3.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Verunreinigungen
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChIKey
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclohexanon ist ein zyklisches Keton in Form einer farblosen Flüssigkeit. Es stellt einen wichtigen Baustein für die Synthese einer Vielzahl von organischen Verbindungen dar. Die meisten synthetisierten Cyclohexanone werden bei der Synthese von Nylon als Zwischenprodukt eingesetzt. Eine der berichteten Methoden für seine Synthese ist die durch Palladium katalysierte Hydrierung von Phenol. Die Kinetik der Oxidationsreaktion von Cyclohexanon wurde in einem Quartzglas-Strahlreaktor untersucht. Die Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion von Cyclohexanon wurde berichtet.
Anwendung
  • Anwendung in physikalisch-chemischen Eigenschaften von Polymeren: Die Forschungsarbeit hebt den Nutzen von Cyclohexanon bei der Entwicklung von Aerogelen mit Polyvinylidenfluorid hervor und unterstreicht seine Rolle bei der Manipulation polymorpher Strukturen zur Abstimmung physikalisch-chemischer Eigenschaften für fortgeschrittene Anwendungen (Suresh et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Selective transfer hydrogenation of phenol to cyclohexanone on supported palladium catalyst using potassium formate as hydrogen source under open atmosphere.
Patil RD and Sasson Y.
Applied Catalysis A: General, 499, 227-231 (2015)
Synthesis, characterization, and application of silica supported ionic liquid as catalyst for reductive amination of cyclohexanone with formic acid and triethyl amine as hydrogen source.
Tamboli AH, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)
Green and Sustainable Heterogeneous Organo-Catalyst for Asymmetric Aldol Reactions.
Sadiq M, et al.
Modern Research in Catalysis, 4(2), 43-43 (2015)
Synthesis of tetrasubstituted propargylamines from cyclohexanone by solvent-free copper (II) catalysis.
Palchak ZL, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1802-1810 (2015)
Artikel
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.