Merck
132934
Sigma-Aldrich
Anilin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
Beilstein:
605631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39030407
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
184 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.22 (185 °C, vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1139 °F
Expl.-Gr.
11 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
pH-Wert
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anilin ist ein aromatisches Amin. Es ist ein wichtiges industrielles Zwischenprodukt, das vielfach für die Herstellung von Farbstoffen, Gummi, Harzen und Polymeren verwendet wird.[1] Die vollständige Zuweisung der Schwingungsmoden von Anilin und seinen deuterierten Formen (Anilin-NHD und Anilin-ND2) wurde beschrieben. Es wurde berichtet, dass 1 p-Aminodiphenylamin (ADPA) bei der Elektropolymerisation von Anilin als wichtiges Zwischenprodukt gebildet wird.[2] Berichten zufolge weist es bei 30 °C eine Viskosität von 3,1457 cp auf.[3] Die quantitative Transformation von Nitrobenzol zu Anilin wurde unter Verwendung eines funktionalisierten plasmonischen Au/TiO2-Photokatalysators zusammen mit einem Ag-Cokatalysator durchgeführt.[4] Anilin kann durch Hydrogenierung in Gegenwart von Cu, Ni, Pt, Pd und Au (Katalysator) aus Nitrobenzol hergestellt werden. Es kann auch durch die photokatalytische Reduktion von Nitrobenzol in Gegenwart von WO3-Ag-Hybrid-Nanodrähten hergestellt werden.[1]
Anwendung
Anilin kann für die Herstellung von Azobenzol eingesetzt werden.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Die akute Toxizität von Anilin wird unter anderem durch seine in vivo-Aktivierung zu 4-Hydroxyanilin und die Bildung von Hämoglobin-Addukten hervorgerufen. In Erythrozyten ist dieses mit der Freisetzung von Eisen und der Akkumulierung von Methämoglobin und der Entwicklung von hämolytischer Anämie sowie der Entzündung der Milz verbunden. Bei längerer Verabreichung wird häufig eine Tumorbildung in der Milz beobachtet.
Physikalische Eigenschaften
Das Material dunkelt während der Lagerung ohne Reinheitsverlust nach und nimmt einen rötlich-braunen Farbton an.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Atsuhiro Tanaka et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(25), 2551-2553 (2013-02-21)
A functionalized plasmonic Au/TiO2 photocatalyst with an Ag co-catalyst was successfully prepared by the combination of two types of photodeposition methods, and it quantitatively converted nitrobenzene and 2-propanol to aniline and acetone under irradiation of visible light.
Photocatalytic hydrogenation of nitrobenzene to aniline over tungsten oxide-silver nanowires.
Fu L, et al.
Materials Letters, 142, 201-203 (2015)
Viscosities of Binary Mixtures of Benzyl Acetate with Dioxane, Aniline, and m-Cresol.
Katti PK and Chaudhri MM.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 442-443 (1964)
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)
Abdessamad Grirrane et al.
Nature protocols, 5(3), 429-438 (2010-03-06)
This protocol describes the aerobic oxidation of aromatic anilines to aromatic azo compounds using gold (Au) nanoparticles supported on TiO(2) as a catalyst. Yields above 98% are achieved under a few bars of oxygen pressure. It should be noted that
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf