Wichtige Dokumente
209864
4-tert-Butylanilin
99%
Synonym(e):
4-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 4-Amino-tert-butylbenzene, 4-t-Butylphenylamine, 4-tert-Butylbenzenamine, 4-tert-Butylphenylamine, p-(tert-Butyl)phenylamine, p-tert-Butylaniline
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-16 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,11H2,1-3H3
InChIKey
WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?