Merck
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesiumchlorid -Lösung
2.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
Größe auswählen
100 ML
CHF 155.00
800 ML
CHF 359.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 155.00
800 ML
CHF 359.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.85
Beilstein:
3600246
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
2.0 M in diethyl ether
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles[1].
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of n-Alkylnaphthalenes via Semicarbazones
ZENGIN G, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 30, 139-144 (2006)