Wichtige Dokumente
776270
n-Propylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
Propylmagnesiumchlorid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)