Wichtige Dokumente
703567
Isopropylmagnesiumbromid -Lösung
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F
Flammpunkt (°C)
-25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?