Merck
189006
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoracetyl)-D-campher
98%
Synonym(e):
(+)-3-(Trifluoracetyl)campher
Größe auswählen
1 G
CHF 70.80
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 70.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.24
Beilstein:
6779716
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChIKey
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
Anwendung
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor reacts with suitable chiral ketone precursors to generate chiral dioxiranes in situ, which can catalyse the direct asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)