Merck
195936
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorbutyryl)-(+)-campher
96%
Synonym(e):
3-(Heptafluorbutyryl)-d-campher, 3-(Perfluorbutyryl)-<SC>D</SC>-campher
Größe auswählen
5 G
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 135.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15F7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.26
Beilstein:
2306496
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChIKey
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
Anwendung
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor can be used:
  • As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.[1]
  • As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)