Wichtige Dokumente
224944
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd
98%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-toluylaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChIKey
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Correlation data of (Z)-1-thiosemicarbazide via spectroscopic methods and Density Functional Theory studies: Synthesis of (Z)-1-[4-(trifluoromethyl)benzylidene]thiosemicarbazide using 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde in ethanol (UM Osman et al., 2019).
- Transition-Metal-Free Trifluoromethylation of Aldehyde Derivatives with Sodium Trifluoromethanesulfinate: Investigates the direct C-H trifluoromethylation of benzaldehyde and other synthetic equivalents (Z Tan et al., 2017).
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?