Wichtige Dokumente
390143
Triethoxysilan
95%
Synonym(e):
Silicon triethoxide, Triethoxysilyl hydride
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h10H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
QQQSFSZALRVCSZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?