Merck
176494
Sigma-Aldrich
Europium-tris[3-(trifluormethylhydroxymethylen)-(+)-campherat]
Synonym(e):
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, Tris-[3-(trifluoracetyl)-d-camphorato]-europium(III), Tris-[3-(trifluormethyl-hydroxymethylen)-d-camphorato]-europium(III)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H42EuF9O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Optische Aktivität
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
Methode(n)
NMR: suitable
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
InChIKey
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
Anwendung
Optically active NMR shift reagent. Used with Ag(fod) for the enantiomeric resolution of sec-butylisothiouronium chloride.[1]
Reactant involved in:
  • The synthesis of europium acetylcamphorate phosphine oxide complexes
  • Reactions with 1,10-N,N′-phenanthroline dioxide derivatives
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical Chemistry, 59, 562-562 (1987)