Merck
230197
Sigma-Aldrich
Triethylsilan
Triethylsilane
99%
Synonym(e):
NSC 93579, Triethylhydrosilan, Triethylsiliciumhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.28
Beilstein:
1098278
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
Dichte
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Synthese einer Spirooxindol-Blokade von Nav1.7 für die Schmerzbehandlung
  • Redoxinitiierte kationische Polymerisation
  • Beckmann-Umlagerung von Cyclododecanon-oxim
  • Regioselektive reduktive Kopplung von Enonen und Allenen
Katalysator-Reaktivierung nach Katalysator-Polymerisation von Styrol
Studien zur Prädiktion der Flammpunkte von siliciumorganischen Verbindungen
Vielseitiges Reduktionsmittel
Wird zum Untersuchen der Reduktion von 2-Chromanolen verwendet; die Syn-Selektivität wurde mittels TES beobachtet.[1]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
21.2 °F
Flammpunkt (°C)
-6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kelin Li et al.
Organic letters, 8(21), 4711-4714 (2006-10-06)
[reaction: see text] Reduction of C5-substituted 2-hydroxychromans selectively provides 2,4-cis-chromans using large silane reductants and 2,4-trans-chromans using the smaller silane PhSiH(3). The stereochemical outcome has been rationalized on the basis of a Curtin-Hammett kinetic situation arising from hydride delivery to
Zaihui Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(2), 568-583 (2012-12-19)
Stearoyl-CoA desaturase-1 (SCD1) catalyzes de novo synthesis of monounsaturated fatty acids from saturated fatty acids. Studies have demonstrated that rodents lacking a functional SCD1 gene have an improved metabolic profile, including reduced weight gain, lower triglycerides, and improved insulin response.
Sultan Chowdhury et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3676-3681 (2011-05-17)
Starting from the oxindole 2a identified through a high-throughput screening campaign, a series of Na(V)1.7 blockers were developed. Following the elimination of undesirable structural features, preliminary optimization of the oxindole C-3 and N-1 substituents afforded the simplified analogue 9b, which
Emma J Ste Marie et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 24(11), e3130-e3130 (2018-10-26)
Triisopropylsilane (TIS), a hindered hydrosilane, has long been utilized as a cation scavenger for the removal of amino acid protecting groups during peptide synthesis. However, its ability to actively remove S-protecting groups by serving as a reductant has largely been
Younggyu Kim et al.
Nucleic acids research, 36(19), 6143-6154 (2008-10-01)
We have developed an approach that enables nonradioactive, ultrasensitive (attamole sensitivity) site-specific protein-protein photocrosslinking, and we have applied the approach to the analysis of interactions of alpha-helix 2 (H2) of human TATA-element binding protein (TBP) with general transcription factor TFIIA
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review