Wichtige Dokumente
151564
5-Hydroxydopamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxyphenethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.NCCc1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChIKey
WSZSSLCEWCKAKU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)