Merck
566039
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzamid
98%
Synonym(e):
Gallamid
Größe auswählen
5 G
CHF 202.00
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 202.00
About This Item
Lineare Formel:
(HO)3C6H2C(O)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
224-229 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO4/c8-7(12)3-1-4(9)6(11)5(10)2-3/h1-2,9-11H,(H2,8,12)
InChIKey
RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)