BP468
Dopamin -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-ethylamin -hydrochlorid, 3,4-Dihydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 3-Hydroxy-tyramin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzoldiol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dopamine
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChIKey
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)