C7762
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
Produits recommandés
Type
Type I-S
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥40 units/mg protein
Poids mol.
25 kDa
Produit purifié par
3× crystallization
Solubilité
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... CTRB1(618826)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocoles
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.